Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, Reagenzienqualität, ≥97 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120009
Click to view available options
Menge:
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
119-64-2
C10H12
132.21
MFCD00001733
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Benzocyclohexan, Tetrahydronaphthalin, Tetralin, Naphthalin,1,2,3,4-Tetrahydro, Naphthalin-1,2,3,4-Tetrahydrid, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
8404
CHEBI:35008
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
C1CCC2=CC=CC=C2C1
119-64-2
C10H12
132.21
MFCD00001733
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Benzocyclohexan, Tetrahydronaphthalin, Tetralin, Naphthalin,1,2,3,4-Tetrahydro, Naphthalin-1,2,3,4-Tetrahydrid, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
8404
CHEBI:35008
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
C1CCC2=CC=CC=C2C1
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
Schmelzpunkt -35 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.973 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 207 °C
Flammpunkt 71 °C (159.8 °F)
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Edelstahlkanne
Brechungsindex n20/D 1.541
Menge 20 l
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1446407
Formelmasse 132.2 mol
Reinheit (%) ≥ 97 %