Learn More
1,2,3,4-Tetramethylbenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389695
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389695 5 g -
11399695 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389695 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19756.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 488-23-3 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,2,3,4-Tetramethylbenzene is used as a starting material in the preparation of 1,2,34-tetramethyl benzene-5-chlorosulfonyl chloride by reacting with chlorosulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4-Tetramethylbenzol dient als Ausgangsstoff bei der Herstellung von 1,2,34-Tetramethylbenzol-5-chlorsulfonylchlorid durch Reaktion mit Chlorsulfonsäure.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-23-3
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.222
MDL-Nummer MFCD00008521
InChI-Schlüssel UOHMMEJUHBCKEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym prehnitene, prehnitol, benzene, 1,2,3,4-tetramethyl, tetramethylbenzene, unii-96wt7d2wxj, benzene, tetramethyl, 96wt7d2wxj, ccris 8659, tetramethylbenzenes, tetra-methyl benzene
PubChem CID 10263
ChEBI CHEBI:38997
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetramethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetramethylbenzene
Dichte 0.9
Siedepunkt 203°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.519
Menge 5 g
Beilstein 1904390
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 95%