Learn More
1,2,3,4-Tetramethylbenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,2,3,4-Tetramethylbenzene is used as a starting material in the preparation of 1,2,34-tetramethyl benzene-5-chlorosulfonyl chloride by reacting with chlorosulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2,3,4-Tetramethylbenzol dient als Ausgangsstoff bei der Herstellung von 1,2,34-Tetramethylbenzol-5-chlorsulfonylchlorid durch Reaktion mit Chlorsulfonsäure.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4-Tetramethylbenzene |
| Dichte | 0.9 |
| Siedepunkt | 203°C |
| Flammpunkt | 68°C (154°F) |
| Brechungsindex | 1.519 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1904390 |
| Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
| Formelmasse | 134.22 |
| Reinheit (%) | 95% |