Learn More
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, TRC
Artikelnummer. 30392445
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30392445 2.5 mg 2.50 Milligramm
30408192 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30392445 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2650902.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72918-21-9
Summenformel C12 H2 Cl6 O
Molekulargewicht (g/mol) 374.86
Synonym Dibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-hexachloro-, 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, F 124, PCDF 124, 1,2,3,7,8,9-HexaCDF, 123789-HexaCDF, 123789-HxCDF, 123789-Hexachlorodibenzofuran
IUPAC-Name 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuran
SMILES Clc1cc2oc3cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2c(Cl)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-3-1-5-7(11(17)9(3)15)8-6(19-5)2-4(14)10(16)12(8)18/h1-2H
Formelmasse 371.8237