missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, TRC

Artikelnummer. 30408192
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408192 0.5 mg -
30392445 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30408192 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2650900.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 72918-21-9
Summenformel C12 H2 Cl6 O
Molekulargewicht (g/mol) 374.86
Synonym Dibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-hexachloro-, 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, F 124, PCDF 124, 1,2,3,7,8,9-HexaCDF, 123789-HexaCDF, 123789-HxCDF, 123789-Hexachlorodibenzofuran
IUPAC-Name 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuran
SMILES Clc1cc2oc3cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2c(Cl)c1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran
Menge 0.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-3-1-5-7(11(17)9(3)15)8-6(19-5)2-4(14)10(16)12(8)18/h1-2H
Formelmasse 371.8237
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.