missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)Ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2693984
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
90843-31-5
C10H10O2
162.19
MFCD00068033
MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
145220
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
90843-31-5
C10H10O2
162.19
MFCD00068033
MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
145220
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Chemischer Name oder Material 1-(2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'