Learn More
1-(2,3-Dimethylphenyl)ethylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl Chloride |
| CAS | 60907-88-2 |
| Summenformel | C10H13Cl |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-(1-Chloroethyl)-2,3-dimethylbenzene, α,2,3-Trimethylbenzyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13Cl/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6,9H,1-3H3 |
| SMILES | CC1=C(C)C(=CC=C1)C(C)Cl |
| IUPAC-Name | 1-(1-Chlorethyl)-2,3-dimethylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.66 |
| Formelmasse | 168.0706 |