Learn More
1,2,3-Thiadiazol-4-Carbaldehyd, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510503
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
27643-15-8
C3H2N2OS
114.122
JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
2737271
Thiadiazol-4-Carbaldehyd
C1=C(N=NS1)C=O
27643-15-8
C3H2N2OS
114.122
JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
2737271
Thiadiazol-4-Carbaldehyd
C1=C(N=NS1)C=O
Chemischer Name oder Material 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 114.13
Reinheit (%) 97%