Learn More
1,2,3-Thiadiazol-4-Carbaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 114.13 |
Reinheit (%) | 97% |