Learn More
1,2,3-Thiadiazol-4-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2694589
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
4100-13-4
C3H2N2O2S
130.121
MFCD00052099
HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
351418
Thiadiazol-4-carbonsäure
C1=C(N=NS1)C(=O)O
4100-13-4
C3H2N2O2S
130.121
MFCD00052099
HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
351418
Thiadiazol-4-carbonsäure
C1=C(N=NS1)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 130.13
Reinheit (%) 97%