Learn More
1,2,3-Tri-O-methyl-Alpha-D-glucopyranose, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3-Tri-O-methyl-a-D-glucopyranose |
| CAS | 14048-30-7 |
| Summenformel | C9 H18 O6 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H18O6/c1-12-7-6(11)5(4-10)15-9(14-3)8(7)13-2/h5-11H,4H2,1-3H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC)[C@H]1OC |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-4,5,6-trimethoxyoxan-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 222.24 |
| Formelmasse | 222.1103 |