Learn More
1,2,3-Trichloro-5-methylbenzene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3-Trichloro-5-methylbenzene |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3 |
| Formelmasse | 193.9457 |
| Reinheit (%) | >95% |