Learn More
1,2,3-Trimethoxybenzol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-206233
21.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
634-36-6
C9H12O3
168.19
MFCD00008358
CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
methylsyringol, pyrogallol trimethyl ether, trimethoxybenzene, benzene, 1,2,3-trimethoxy, tri-o-methylpyrogallol, benzene, trimethoxy, unii-mre1o894fg, 1,2,3-trimethoxy benzene, mre1o894fg, 3,4,5-trimethoxybenzene
12462
CHEBI:86529
1,2,3-Trimethoxybenzol
COC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
634-36-6
C9H12O3
168.19
MFCD00008358
CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
methylsyringol, pyrogallol trimethyl ether, trimethoxybenzene, benzene, 1,2,3-trimethoxy, tri-o-methylpyrogallol, benzene, trimethoxy, unii-mre1o894fg, 1,2,3-trimethoxy benzene, mre1o894fg, 3,4,5-trimethoxybenzene
12462
CHEBI:86529
1,2,3-Trimethoxybenzol
COC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 2, 3-Trimethoxybenzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 42.0°C to 45.0°C
Farbe Beige bis weiß
Dichte 1.1120g/mL
Siedepunkt 241.0°C
Flammpunkt 112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3(OCH3)3
Menge 25 g
Beilstein 06, 1081
Relative Dichte 1.112
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver