Learn More
1-[2-[(3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl]acetate, TRC
Artikelnummer. 30364608
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364608 50 mg -
30349033 25 mg -
30353109 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364608 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37997550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 184764-13-4
Summenformel C28 H24 Cl N O3
Molekulargewicht (g/mol) 457.95
Synonym [S-(E)]-1-[2-[3-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl]ethanone
IUPAC-Name 2-[3-[(3S)-3-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl]acetic acid
SMILES O[C@@H](CCc1cccc(CC(=O)O)c1)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-[(3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl]acetate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H24ClNO3/c29-24-11-9-22-10-13-25(30-26(22)18-24)12-7-20-4-2-6-23(16-20)27(31)14-8-19-3-1-5-21(15-19)17-28(32)33/h1-7,9-13,15-16,18,27,31H,8,14,17H2,(H,32,33)/b12-7+/t27-/m0/s1
Formelmasse 457.1445