Learn More
1,2,4,5,6,7,8,8-Octachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-inden, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene |
| CAS | 23285-69-0 |
| Summenformel | C10H4Cl8 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H4Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h1-2,4-5H/t2-,4+,5?,8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | ClC1[C@@H]2[C@@H](C=C1Cl)[C@@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 407.76 |
| Formelmasse | 403.7821 |