Learn More
1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäure 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-62576
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
89-05-4
C10H6O8
254.15
MFCD00002471
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
6961
CHEBI:45165
1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäure
C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
89-05-4
C10H6O8
254.15
MFCD00002471
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
6961
CHEBI:45165
1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäure
C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 281.0°C to 284.5°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H2(CO2H)4
Menge 5 g
Beilstein 09, 997
Merck Index 15, 8116
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.5g/100mL water (20°C). Other solubilities: 30g/100mL water (100°C),freely soluble in alcohol
Formelmasse 254.15
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.