Learn More
1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäure Anhydrid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-62586
31.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
89-32-7
C10H2O6
218.12
MFCD00005005
ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
6966
Furo[3,4-f][2]Benzofuran-1,3,5,7-Tetron
O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
89-32-7
C10H2O6
218.12
MFCD00005005
ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
6966
Furo[3,4-f][2]Benzofuran-1,3,5,7-Tetron
O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 283°C to 287°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 397°C to 400°C
Flammpunkt 380°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 19,196
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone
Formelmasse 218.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Pulver