Learn More
1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazin-Dihydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazin-Dihydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| CAS | 2518359-32-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. E (EP), Trimetazidine Imp. E (EP), 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity E as Dihydrochloride, Trimetazidine Impurity E as Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cl.Cl.COc1cc(OC)c(OC)cc1CN2CCNCC2 |
| IUPAC-Name | 1-[(2,4,5-Trimethoxyphenyl)methyl]piperazin-Dihydrochlorid |
| Mehr anzeigen |