Learn More
1,2,4-Benzoltricarbonsäure-1,4-Bis(2-ethylhexyl)ester, TRC
Artikelnummer. 30347489
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30347489 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347489 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB19004025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester
CAS 63468-10-0
Summenformel C25H37O6-
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)20-13-14-21(22(15-20)23(26)27)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27)/p-1
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC)C(=O)[O-]
IUPAC-Name 2,5-Bis(2-ethylhexoxycarbonyl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 433.565
Formelmasse 433.259