Learn More
1-[2-[(4-Chlor-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazin, TRC
Artikelnummer. 30351372
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30351372 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351372 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37158050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazine
CAS 2514952-66-8
Summenformel C18H21ClN2S
Menge 50 mg
Synonym 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C18H21ClN2S/c1-13-12-18(14(2)11-15(13)19)22-17-6-4-3-5-16(17)21-9-7-20-8-10-21/h3-6,11-12,20H,7-10H2,1-2H3
SMILES CC1=C(Cl)C=C(C)C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)=C1
IUPAC-Name 1-(2-((4-Chlor-2,5-dimethylphenyl)thio)phenyl)piperazin
Molekulargewicht (g/mol) 332.89
Formelmasse 332.11