Learn More
1-[2-[(4-Chlor-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazin, TRC
Artikelnummer. 30351126
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351126 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351126 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37158025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazine
CAS 2514952-66-8
Summenformel C18H21ClN2S
Menge 25 mg
Synonym 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C18H21ClN2S/c1-13-12-18(14(2)11-15(13)19)22-17-6-4-3-5-16(17)21-9-7-20-8-10-21/h3-6,11-12,20H,7-10H2,1-2H3
SMILES CC1=C(Cl)C=C(C)C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)=C1
IUPAC-Name 1-(2-((4-Chlor-2,5-dimethylphenyl)thio)phenyl)piperazin
Molekulargewicht (g/mol) 332.89
Formelmasse 332.11