Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2,4-Dichlorbenzyl)-piperazin, 97 %
45.31 € - 713.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 51619-56-8
Summenformel C11H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 245.15
MDL-Nummer MFCD03407487
InChI-Schlüssel VYKXBWXIOSLDQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-2,4-dichloro-benzyl-piperazine, 1-2,4-dichlorophenyl methyl piperazine, 2,4-dichlorophenyl methyl piperazine, acmc-1aq02, piperazine,1-2,4-dichlorophenyl methyl
PubChem CID 411179
IUPAC-Name 1-[(2,4-Dichlorphenyl)Methyl]Piperazin
SMILES ClC1=CC(Cl)=C(CN2CCNCC2)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15461678
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H55440.03
1g
45.31 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15471678
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H55440.06
5g
167.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
12-07-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15481678
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H55440.14
25g
713.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
12-07-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
51619-56-8
245.15
VYKXBWXIOSLDQR-UHFFFAOYSA-N
411179
ClC1=CC(Cl)=C(CN2CCNCC2)C=C1
C11H14Cl2N2
MFCD03407487
1-2,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-2,4-dichloro-benzyl-piperazine, 1-2,4-dichlorophenyl methyl piperazine, 2,4-dichlorophenyl methyl piperazine, acmc-1aq02, piperazine,1-2,4-dichlorophenyl methyl
1-[(2,4-Dichlorphenyl)Methyl]Piperazin
Spezifikation
1-(2,4-Dichlorobenzyl)piperazine
>110°C (230°F)
Gelb
51619-56-8
MFCD03407487
VYKXBWXIOSLDQR-UHFFFAOYSA-N
1-[(2,4-Dichlorphenyl)Methyl]Piperazin
411179
Flüssig
1.255 g/mL
1.571
1g
C11H14Cl2N2
1-2,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-2,4-dichloro-benzyl-piperazine, 1-2,4-dichlorophenyl methyl piperazine, 2,4-dichlorophenyl methyl piperazine, acmc-1aq02, piperazine,1-2,4-dichlorophenyl methyl
ClC1=CC(Cl)=C(CN2CCNCC2)C=C1
245.15
245.15
97%
Sicherheitsdatenblatt (SDS)