Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2,4-Dichlorbenzyl)-piperazin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55440.03
Weitere Details : CAS : 51619-56-8 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461678
  • 45.31 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
51619-56-8
245.147
VYKXBWXIOSLDQR-UHFFFAOYSA-N
411179
C1CN(CCN1)CC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
C11H14Cl2N2
MFCD03407487
1-2,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-2,4-dichloro-benzyl-piperazine, 1-2,4-dichlorophenyl methyl piperazine, 2,4-dichlorophenyl methyl piperazine, acmc-1aq02, piperazine,1-2,4-dichlorophenyl methyl
1-[(2,4-Dichlorphenyl)Methyl]Piperazin
Spezifikation
1-(2,4-Dichlorobenzyl)piperazine
>110°C (230°F)
Gelb
51619-56-8
MFCD03407487
VYKXBWXIOSLDQR-UHFFFAOYSA-N
1-[(2,4-Dichlorphenyl)Methyl]Piperazin
411179
Flüssig
1.255 g/mL
1.571
1g
C11H14Cl2N2
1-2,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-2,4-dichloro-benzyl-piperazine, 1-2,4-dichlorophenyl methyl piperazine, 2,4-dichlorophenyl methyl piperazine, acmc-1aq02, piperazine,1-2,4-dichlorophenyl methyl
C1CN(CCN1)CC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
245.147
245.15
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation