Learn More
1-(2,4-Dichlorphenyl)-1-Cyclopropylcyanid, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number 10486950
Click to view available options
Menge:
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(2, 4-Dichlorophenyl)-1-cyclopropyl cyanide
Namenshinweis 98%
CAS 71463-55-3
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H7Cl2N
MDL-Nummer MFCD00044818
Menge 25 g
Synonym 1-2,4-dichlorophenyl cyclopropanecarbonitrile, 1-2,4-dichlorophenyl cyclopropane-1-carbonitrile, 1-2,4-dichlorophenyl-1-cyclopropyl cyanide, 1-2,4-dichlorophenyl-1-cyanocyclopropane, 1-2,4-dichloro-phenyl-cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-2,4-dichlorophenyl
InChI-Schlüssel VDKKBWVLLSVWKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1(C#N)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
IUPAC-Name 1-(2,4-Dichlorphenyl)cyclopropan-1-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 212.08
PubChem CID 1268258
Formelmasse 212.08
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2,4-Dichlorophenyl)-1-cyclopropyl cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.