Learn More
1-(2,4-Dichlorphenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one |
| CAS | 79604-43-6 |
| Summenformel | C8H5Cl2N3O |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 2-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5Cl2N3O/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-8(14)11-4-12-13/h1-4H,(H,11,12,14) |
| SMILES | Clc1ccc(N2N=CNC2=O)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 2-(2,4-Dichlorphenyl)-4H-1,2,4-Triazol-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.05 |
| Formelmasse | 228.981 |