missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,4-Triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7081571
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
288-88-0
C2H3N3
69.067
MFCD00005228
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
9257
CHEBI:35550
1H-1,2,4-Triazol
C1=NC=NN1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
288-88-0
C2H3N3
69.067
MFCD00005228
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
9257
CHEBI:35550
1H-1,2,4-Triazol
C1=NC=NN1

1,2,4-Triazole is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It acts as an anti-scaling agent and antifungal compound. It is widely used in antifungals such as fluconazole anditraconazole.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1,2,4-Triazol wird häufig als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika verwendet. Es wirkt als Anti-Kalk-Mittel und als Antimykotikum. Es wird häufig in Antimykotika wie Fluconazolanditraconazol verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Triazole
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Siedepunkt 260°C
Flammpunkt 158°C (316°F)
Menge 25 g
Beilstein 104767
Merck Index 14,9605
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 69.07
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'