Learn More
1,2,4-Triazol, Natriumderivat, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-202121
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
41253-21-8
C2H2N3Na
91.05
MFCD00044437
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1,2,4-triazolylsodium, 1,2,4-triazole sodium derivative, 1,2,4-triazole sodium salt, sodium 1,2,4-triazolide, 1h-1,2,4-triazole, sodium salt, sodium 1h-1,2,4-triazolate, 1,2,4-triazole sodium, sodium 1h-1,2,4-triazolide, 1,2,4-triazole, sodium salt
4649906
Natrium;2,4-Diaza-1-Azanidacyclopenta-2,4-Dien
C1=NC=N[N-]1.[Na+]
41253-21-8
C2H2N3Na
91.05
MFCD00044437
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1,2,4-triazolylsodium, 1,2,4-triazole sodium derivative, 1,2,4-triazole sodium salt, sodium 1,2,4-triazolide, 1h-1,2,4-triazole, sodium salt, sodium 1h-1,2,4-triazolate, 1,2,4-triazole sodium, sodium 1h-1,2,4-triazolide, 1,2,4-triazole, sodium salt
4649906
Natrium;2,4-Diaza-1-Azanidacyclopenta-2,4-Dien
C1=NC=N[N-]1.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 295°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 26, II, 7
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in most organic solvents
Formelmasse 91.05
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.