Learn More
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30455723
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455723 100 mg -
30453995 10 mg 10 Milligramm
30451990 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455723 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT795823100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1043903-19-0
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.13
IUPAC-Name [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc2ncnn2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-1-2-6-8-4-9-10(6)3-5/h1-4H,(H,11,12)
Formelmasse 163.0382