Learn More
1,2,4-Trichlor-5-iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
1,2,4-Trichloro-5-Iodobenzol kann zur Herstellung von 3-(2,4,5-Trichloro-Phenyl)-Acrylsäure-tert.-Butylester bei einer Temperatur von 80 °C. verwendet werden
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
1,2,4-Trichloro-5-Iodobenzol kann zur Herstellung von 3-(2,4,5-Trichloro-Phenyl)-Acrylsäure-tert.-Butylester bei einer Temperatur von 80 °C. verwendet werden
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2,4-Trichloro-5-iodobenzene |
Schmelzpunkt | 102°C to 105°C |
Siedepunkt | 294°C (110 mmHg) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1940881 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 307.35 |
Reinheit (%) | 98% |