missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2:5,6-Di-O-Isopropylidene-D-Mannitol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4228607
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1707-77-3
C12H22O6
262.3
ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
1,2:5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, d-mannitol diacetonide, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene-d-mannitol, d-mannitol 1,2:5,6-bis-acetonide, 1s,2s-1,2-bis 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1s,2s-1,2-bis r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, mannitol diacetonide, diacetone-d-mannitol, zlchem 213
96011
(1S,2S)-1,2-Bis[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]ethan-1,2-diol
CC1(OCC(O1)C(C(C2COC(O2)(C)C)O)O)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1707-77-3
C12H22O6
262.3
ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
1,2:5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, d-mannitol diacetonide, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene-d-mannitol, d-mannitol 1,2:5,6-bis-acetonide, 1s,2s-1,2-bis 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1s,2s-1,2-bis r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, mannitol diacetonide, diacetone-d-mannitol, zlchem 213
96011
(1S,2S)-1,2-Bis[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]ethan-1,2-diol
CC1(OCC(O1)C(C(C2COC(O2)(C)C)O)O)C

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung +5° to +7° (20°C, 589nm) c=5, chloroform
Formelmasse 262.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'