Learn More
1-[2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethanol, 98 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H32758.03
Weitere Details : CAS : 364-47-6 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465517
  • 38.98 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
19-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
364-47-6
258.163
JQSGCKQDLFXCFT-UHFFFAOYSA-N
45790936
CC(C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)O
C10H8F6O
MFCD10686545
1-2,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-2,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, benzenemethanol, a-methyl-2,5-bis trifluoromethyl
1-[2,5-bis(trifluormethyl)phenyl]ethanol
Spezifikation
1-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
364-47-6
MFCD10686545
JQSGCKQDLFXCFT-UHFFFAOYSA-N
1-[2,5-bis(trifluormethyl)phenyl]ethanol
45790936
98%
1g
C10H8F6O
1-2,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-2,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, benzenemethanol, a-methyl-2,5-bis trifluoromethyl
CC(C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)O
258.163
258.16
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation