Learn More
1-(2',5'-Dimethoxyphenyl)-2-chlorethanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2',5'Dimethoxyphenyl)-2-chloroethanone |
| CAS | 1204-22-4 |
| Summenformel | C10 H11 Cl O3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CCl |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.65 |
| Formelmasse | 214.0397 |