Learn More
1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11314806
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314806 1 g 1 Gramm
11304806 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32827.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32917-52-5
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00016855
InChI-Schlüssel VHLZFCOCNJEXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,5-dimethylphenyl ethanol, alpha,2,5-trimethylbenzyl alcohol, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-ol, 2,5-dimethylphenyl methyl carbinol, benzenemethanol, a,2,5-trimethyl, 1-2,5-dimethylphenyl-1-ethanol, .alpha.,2,5-trimethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, alpha,2,5-trimethyl, benzenemethanol, .alpha.,2,5-trimethyl, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-ol_x000d_
PubChem CID 118010
IUPAC-Name 1-(2,5-dimethylphenyl)ethanol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol
Menge 1 g
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 95%