Learn More
1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30380093
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380093 500 mg
30373649 100 mg
30375567 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30380093 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD460198500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32917-52-5
Summenformel C10 H14 O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
Synonym α,2,5-Trimethylbenzenemethanol, 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethan-1-ol, 2,5-Dimethylphenyl-methyl-carbinol, α,2,5-Trimethylbenzyl Alcohol
IUPAC-Name 1-(2,5-dimethylphenyl)ethanol
SMILES CC(O)c1cc(C)ccc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6,9,11H,1-3H3
Formelmasse 150.1045