Learn More
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazol-dihydrochlorid-monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10798671
Click to view available options
5 g-Glasflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole dihydrochloride monohydrate
Namenshinweis 98%
CAS 49575-10-2
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel 2HCl·H2O
MDL-Nummer MFCD00066965
Menge 5 g
Synonym dihydrogen 2-2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl ethanamine hydrate dichloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 600g/L. Other solubilities: methanol:26g/L ethanol:1.8g/L 2-propanol:0.48g/l,dichloromethane: 0.11g/L,acetone: 0.11g/L,n,n-dimethylformamide: 7g/L
InChI-Schlüssel AZYQXHDJVHNBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=C(N1CCN)[N+](=O)[O-].Cl.Cl
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-5-Nitroimidazol-1-yl)Ethanamin;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 261.11
PubChem CID 12222573
Formelmasse 261.11
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole dihydrochloride monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /