Learn More
1-(2-Aminoethyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080575
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
140-31-8
C6H15N3
129.21
MFCD00005971
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
8795
2-Piperazin-1-ylethanamin
NCCN1CCNCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
140-31-8
C6H15N3
129.21
MFCD00005971
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
8795
2-Piperazin-1-ylethanamin
NCCN1CCNCC1
1-(2-Aminoethyl)piperazine is utilized in a variety of reactions for studying corrosion inhibition, biological activity and metal ligand effects on catalysis. It is used for epoxy curing, surface activation, and as an asphalt additive. It is used in lube oil and fuel additives, mineral processing aids, polyamide resins, urethane chemicals, wet strength resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Aminoethyl)piperazin wird in einer Vielzahl von Reaktionen zur Untersuchung der Korrosionshemmung, der biologischen Aktivität und der Auswirkungen von Metallliganden auf die Katalyse eingesetzt. Es wird für Epoxidhärtung, Oberflächenaktivierung und als Asphaltzusatzstoff verwendet. Es wird in Schmieröl- und Kraftstoffadditiven, Mineralienaufbereitungshilfsmitteln, Polyamidharzen, Urethanchemikalien und Nassfestigkeit verleihenden Harzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1- (2-Aminoethyl)piperazine
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 0.983
Siedepunkt 222°C
Flammpunkt 93°C (199°F)
Brechungsindex 1.5
Menge 250 g
UN-Nummer UN2815
Beilstein 104363
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 129.21
Reinheit (%) 98%