Learn More
1-(2-Aminoethyl)-pyrrolidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027689
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7154-73-6
C6H14N2
114.192
MFCD00003182
WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
1344
2-Pyrrolidin-1-Ylethanamin
C1CCN(C1)CCN
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7154-73-6
C6H14N2
114.192
MFCD00003182
WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
1344
2-Pyrrolidin-1-Ylethanamin
C1CCN(C1)CCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Dichte 0.904
Siedepunkt 161°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4687
Menge 5 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 102978
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%