Learn More
1,2-Bis-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]-benzol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040737
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
147253-67-6
C18H28P2
306.37
MFCD00142336
AJNZWRKTWQLAJK-KLHDSHLOSA-N
r,r-me-duphos, methyl-duphos, r,r, r,r-methyl-duphos, unii-h5w03d1haq, h5w03d1haq, --1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano benzene, r,r-meduphos, methyl-duphos,-, 2r,5r-me-duphos
2734551
(2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-Dipmethylphospholan-1-yl]Phenyl]-2,5-Diphmethylphospholan
CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3C)C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
147253-67-6
C18H28P2
306.37
MFCD00142336
AJNZWRKTWQLAJK-KLHDSHLOSA-N
r,r-me-duphos, methyl-duphos, r,r, r,r-methyl-duphos, unii-h5w03d1haq, h5w03d1haq, --1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano benzene, r,r-meduphos, methyl-duphos,-, 2r,5r-me-duphos
2734551
(2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-Dipmethylphospholan-1-yl]Phenyl]-2,5-Diphmethylphospholan
CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3C)C)C
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Bis[(2R,5 R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Es wird als hocheffizienter privilegierter Ligand eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
Schmelzpunkt 66°C to 76°C
Menge 250 mg
Beilstein 4810602
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 306.36
Reinheit (%) ≥97%