missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Bis-[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]-ethan, ≥ 97 %, Alfa Aesar™

Catalog Number 15435606
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
136779-26-5
C14H28P2
258.326
MFCD01073771
IRCDUOCGSIGEAI-XUXIUFHCSA-N
s,s-me-bpe, me-bpe, s,s, unii-23b6d1oycy, 23b6d1oycy, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane, s,s-me-bpe mi, s,s-me-bpe,-, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl ethyl-2,5-dimethylphospholane
5702644
(2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]Ethyl]-2,5-Dimethylphospholan
CC1CCC(P1CCP2C(CCC2C)C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
136779-26-5
C14H28P2
258.326
MFCD01073771
IRCDUOCGSIGEAI-XUXIUFHCSA-N
s,s-me-bpe, me-bpe, s,s, unii-23b6d1oycy, 23b6d1oycy, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane, s,s-me-bpe mi, s,s-me-bpe,-, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl ethyl-2,5-dimethylphospholane
5702644
(2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]Ethyl]-2,5-Dimethylphospholan
CC1CCC(P1CCP2C(CCC2C)C)C

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane
Dichte 0.938
Siedepunkt 64°C to 67°C (0.06 mmHg)
Brechungsindex 1.535
Menge 1 g
UN-Nummer UN2845
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 258.32
Reinheit (%) ≥97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'