Learn More
1,2-Bis-((2S,5)-2,5-dimethylphospholan)-ethan-(cyclooctadien)-rhodium(I) Tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229090
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
213343-65-8
C22H40BF4P2Rh
556.22
MFCD09038435
CVUPEPGZCZHSOF-BDNLEJQTNA-N
1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, s,s-me-bpe-rh, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene-rhodium i tetrafluoroborate
12964417
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C[C@H]1CC[C@H](C)P1CCP1[C@@H](C)CC[C@@H]1C
213343-65-8
C22H40BF4P2Rh
556.22
MFCD09038435
CVUPEPGZCZHSOF-BDNLEJQTNA-N
1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, s,s-me-bpe-rh, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene-rhodium i tetrafluoroborate
12964417
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C[C@H]1CC[C@H](C)P1CCP1[C@@H](C)CC[C@@H]1C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 152.0°C to 156.0°C
Farbe Braun bis Orange
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 100 mg
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien;(2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]Ethyl]-2,5-Dimethylphospholan;Rhodium;Tetrafluorborat
Formelmasse 556.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.