Learn More
1,2-Bis(Chlormethoxy)ethan (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-bis(Chloromethoxy)ethane |
| CAS | 13483-18-6 |
| Summenformel | C4H8Cl2O2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Ethylene glycol bis(chloromethyl) ether, NSC 508881 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8Cl2O2/c5-3-7-1-2-8-4-6/h1-4H2 |
| SMILES | ClCOCCOCCl |
| IUPAC-Name | 1,2-Bis(chlormethoxy)ethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 159.01 |