Learn More
1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050682
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
15104-46-8
C10H16O6P2
294.18
MFCD00142461
TUKTVDDATWNXSN-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis dimethoxyphosphoryl benzene, tetramethyl 1,2-phenylenebis phosphonate, tetramethyl-1,2-phenylenediphosphonate, dimethyl 2-dimethoxyphosphoryl phenylphosphonate, acmc-20ap6x, bis dimethoxyphosphoryl benzene, 1,2-bis dimethoxyphosphinyl benzene, 1,2-bis dimethoxyphosphoryl benzene 500mg, 2-dimethoxycarbonyl phenyl dimethoxyphosphino-1-one
2733153
1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzol
COP(=O)(C1=CC=CC=C1P(=O)(OC)OC)OC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
15104-46-8
C10H16O6P2
294.18
MFCD00142461
TUKTVDDATWNXSN-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis dimethoxyphosphoryl benzene, tetramethyl 1,2-phenylenebis phosphonate, tetramethyl-1,2-phenylenediphosphonate, dimethyl 2-dimethoxyphosphoryl phenylphosphonate, acmc-20ap6x, bis dimethoxyphosphoryl benzene, 1,2-bis dimethoxyphosphinyl benzene, 1,2-bis dimethoxyphosphoryl benzene 500mg, 2-dimethoxycarbonyl phenyl dimethoxyphosphino-1-one
2733153
1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzol
COP(=O)(C1=CC=CC=C1P(=O)(OC)OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzene
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3464
Formelmasse 294.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin