Learn More
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420263
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420263 25 g 25 Gramm
11430263 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11419.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1663-45-2 | C26H24P2 | 398.43 g/mol
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane is a bidendate ligand used in coordination chemistry to prepare metal complexes. It is involved in the metal-catalyzed allylic alkylation and decarboxylation of allylic esters. It is also used in 1,3-diene synthesis. Further, it is used in cycloaddition reactions and carbonylation reactions. In addition to this, it is used to prepare bis(dicyclohexylphosphino)ethane by hydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Bis-(diphenylphosphino)-Ethan ist ein Bidendatsligand, der in der Koordinationschemie zur Herstellung von Metallkomplexen verwendet wird. Es ist an der metallkatalysierten allylischen Alkylierung und Decarboxylierung allylischer Ester beteiligt. Es wird auch bei der Synthese von 1,3-Dien verwendet. Darüber hinaus wird es in Cycloadierungsreaktionen und Carbonylierungsreaktionen verwendet. Außerdem wird es zur Herstellung von Bis-(dicyclohexylphosphino)-ethan durch Hydrierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Methanol und alkoholischer Salzsäure.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1663-45-2
Summenformel C26H24P2
Molekulargewicht (g/mol) 398.43
MDL-Nummer MFCD00003047
InChI-Schlüssel QFMZQPDHXULLKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis diphenylphosphino ethane, diphos, ethylenebis diphenylphosphine, bis diphenylphosphine ethane, bis 1,2-diphenylphosphino ethane, phosphine, 1,2-ethanediylbis diphenyl, phosphine, ethylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphine ethane, 1,2-bis diphenylphosphino-ethane, unii-kl33qe52i4
PubChem CID 74267
ChEBI CHEBI:30669
IUPAC-Name 2-Diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphan
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis (diphenylphosphino)ethane
Schmelzpunkt 138°C to 143°C
Strukturformel (C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2
Menge 25 g
Beilstein 761261
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,methanol and alcoholic hydrochloric acid.
Formelmasse 398.42
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane