Learn More
1,2-Bis(methansulfonamido)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024694
25.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7596-80-7
C8H12N2O4S2
264.31
MFCD00276605
BYZJRLRCNOECEV-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis methanesulfonamido benzene, n,n'-1,2-phenylene dimethanesulfonamide, n-2-methanesulfonamidophenyl methanesulfonamide, n-2-methylsulfonyl amino phenyl methanesulfonamide, methylsulfonyl 2-methylsulfonyl amino phenyl amine, maybridge1_000065, n,n'-o-phenylenebis methanesulfonamide, o-phenylenediamine n,n'-bis methanesulfonamide, n-2-methanesulfonamido phenyl methanesulfonamide
227307
N-(2-methanesulfonamidophenyl)methanesulfonamide
CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1NS(C)(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7596-80-7
C8H12N2O4S2
264.31
MFCD00276605
BYZJRLRCNOECEV-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis methanesulfonamido benzene, n,n'-1,2-phenylene dimethanesulfonamide, n-2-methanesulfonamidophenyl methanesulfonamide, n-2-methylsulfonyl amino phenyl methanesulfonamide, methylsulfonyl 2-methylsulfonyl amino phenyl amine, maybridge1_000065, n,n'-o-phenylenebis methanesulfonamide, o-phenylenediamine n,n'-bis methanesulfonamide, n-2-methanesulfonamido phenyl methanesulfonamide
227307
N-(2-methanesulfonamidophenyl)methanesulfonamide
CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1NS(C)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(methanesulfonamido)benzene
Schmelzpunkt 211°C to 214°C
Geruch Odorless
Menge 2.5 g
Formelmasse 264.32
Reinheit (%) 97%