Learn More
1,2-Bis(trimethoxysilyl)ethan, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053542
Click to view available options
Menge:
5 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
18406-41-2
C8H22O6Si2
270.43
MFCD00053672
JCGDCINCKDQXDX-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis trimethoxysilyl ethane, 3,3,6,6-tetramethoxy-2,7-dioxa-3,6-disilaoctane, hexamethoxydisilylethane, 1,2-ethylenebis trimethoxysilane, dow corning x1-6145a, 2,7-dioxa-3,6-disilaoctane, 3,3,6,6-tetramethoxy, trimethoxy 2-trimethoxysilylethyl silane, 1,4-disilabutane, 1,1,1,4,4,4-hexamethoxy, acmc-209ele, ethylenebis trimethoxysilane
87627
CO[Si](CC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
18406-41-2
C8H22O6Si2
270.43
MFCD00053672
JCGDCINCKDQXDX-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis trimethoxysilyl ethane, 3,3,6,6-tetramethoxy-2,7-dioxa-3,6-disilaoctane, hexamethoxydisilylethane, 1,2-ethylenebis trimethoxysilane, dow corning x1-6145a, 2,7-dioxa-3,6-disilaoctane, 3,3,6,6-tetramethoxy, trimethoxy 2-trimethoxysilylethyl silane, 1,4-disilabutane, 1,1,1,4,4,4-hexamethoxy, acmc-209ele, ethylenebis trimethoxysilane
87627
CO[Si](CC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(trimethoxysilyl)ethane
Farbe Farblos
Dichte 1.073 g/mL
Siedepunkt 103°C to 104°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Strukturformel [-CH2Si(OCH3)3]2
Brechungsindex 1.409
Menge 5 mL
UN-Nummer UN3382
IUPAC-Name 3,3,6,6-tetramethoxy-2,7-dioxa-3,6-disilaoctane
Formelmasse 270.43
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig