Learn More
1,2-Bismaleimidoethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17271192 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17271192 100 mg 100 Milligramm
17281192 500 mg 500 Milligramm
17261192 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17271192 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 466061000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5132-30-9
Summenformel C10H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 220.18
InChI-Schlüssel PUKLCKVOVCZYKF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-[2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2,5-dion
SMILES O=C1C=CC(=O)N1CCN1C(=O)C=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bismaleimidoethane
Schmelzpunkt 195.0°C
Menge 100 mg
Formelmasse 220.18