Learn More
1-[2-(Boc-Amino)ethyl]indol-6-Carboxylsäure, 97 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H63627.03
Weitere Details : CAS : 885266-67-1 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408416
  • 201.00 € / 1 Gramm
EU Lager 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
885266-67-1
219.218
FDQWHYSXVRDVMV-UHFFFAOYSA-N
24720942
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)SC#N
C9H5N3O2S
MFCD04973974
4-nitro-1h-indol-3-yl sulfanyl formonitrile
(4-Nitro-1H-indol-3-yl)-thiocyanat
Spezifikation
1-[2-(Boc-amino)ethyl]indole-6-carboxylic acid
1g
C9H5N3O2S
4-nitro-1h-indol-3-yl sulfanyl formonitrile
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)SC#N
219.218
304.34
97%
Weiß
885266-67-1
MFCD04973974
FDQWHYSXVRDVMV-UHFFFAOYSA-N
(4-Nitro-1H-indol-3-yl)-thiocyanat
24720942
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation