Learn More
1-(2-Bromethoxy)-4-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211175
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
13288-06-7
C8H8BrNO3
246.06
MFCD00031363
YQWCBDNNEZHPMA-UHFFFAOYSA-N
1-2-bromoethoxy-4-nitrobenzene, 2-bromoethyl 4-nitrophenyl ether, beta-bromo-4-nitrophenetole, 2-4-nitrophenoxy ethyl bromide, 4-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene, 1-2-bromoethyloxy-4-nitro-benzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-nitro, 4-2-bromoethoxy nitrobenzene, acmc-1azdi
235987
1-(2-bromoethoxy)-4-nitrobenzene
[O-][N+](=O)C1=CC=C(OCCBr)C=C1
13288-06-7
C8H8BrNO3
246.06
MFCD00031363
YQWCBDNNEZHPMA-UHFFFAOYSA-N
1-2-bromoethoxy-4-nitrobenzene, 2-bromoethyl 4-nitrophenyl ether, beta-bromo-4-nitrophenetole, 2-4-nitrophenoxy ethyl bromide, 4-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene, 1-2-bromoethyloxy-4-nitro-benzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-nitro, 4-2-bromoethoxy nitrobenzene, acmc-1azdi
235987
1-(2-bromoethoxy)-4-nitrobenzene
[O-][N+](=O)C1=CC=C(OCCBr)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NO2C6H4OCH2CH2Br
Menge 5 g
Formelmasse 246.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.