Learn More
1-(2-Chlorethyl)-3-(2-hydroxyethyl)harnstoff, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2-Chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl)urea |
| CAS | 71479-93-1 |
| Summenformel | C5H11ClN2O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | N-(2-Chloroethyl)-N'-(2-hydroxyethyl)urea |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11ClN2O2/c6-1-2-7-5(10)8-3-4-9/h9H,1-4H2,(H2,7,8,10) |
| SMILES | OCCNC(=O)NCCCl |
| IUPAC-Name | 1-(2-Chlorethyl)-3-(2-hydroxyethyl)harnstoff |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.61 |