Learn More
1-(2-Chlorphenyl)ethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436546
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436546 25 g 25 Gramm
11426546 5 g 5 Gramm
11446546 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24800.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13524-04-4 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13524-04-4
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.609
MDL-Nummer MFCD00041037
InChI-Schlüssel DDUBOVLGCYUYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chlorophenyl ethanol, 1-2-chlorophenyl ethan-1-ol, 2-chloro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-2-chlorophenyl-1-ethanol, benzenemethanol, 2-chloro-.alpha.-methyl, benzenemethanol, 2-chloro-alpha-methyl, benzyl alcohol, o-chloro-.alpha.-methyl, 1-2-chloro-phenyl-ethanol, 1-2-chlorophenyl ethyl alcohol, 1-2'-chlorophenyl-1-hydroxyethane
PubChem CID 26082
IUPAC-Name 1-(2-Chlorphenyl)ethanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Menge 25 g
Brechungsindex 1.545
Siedepunkt 121°C to 123°C (14 mmHg)
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 96%